Filterpapiere (Grad 8, Whatman™)
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Zertifikate
Über diesen Artikel
Diese weißen Baumwoll-Linter-Zellulosefilter eignen sich ideal für Routineuntersuchungen auf Fremdstoffe in verschiedenen Probenarten.
- Beständig gegen wässrige und nicht wässrige Lösungen
Aufgedruckte grüne Linien im 5-mm-Abstand zur optischen Beurteilung.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution:
Spezifikationen
- Catalog No:
- WHAT10347008
- WHAT10347004
- WHAT10347033
- WHAT10347009
- Gewicht:
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- Partikelretention:
- 20–30 µm
- 20 - 30 µm
- 20–30 µm
- 20–30 µm