Szintillationsröhrchen
20,00 ml, 27×60 mm, Ja
Artikelnr. 218-2255
Anbieter: RATIOLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Szintillationsröhrchen aus Polyethylen (PE-LD).
- Komfortables Verschließen und Öffnen
- Auslaufsicherer Verschluss
- Zur Verwendung mit robotergeführtem Analysesystem
Spezifikationen
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:27×60 mm
- Kapazität:20,00 ml