AuftragsverfolgungKontakt
Multi purpose bottles | Avantor
Multi purpose bottles
Anbieter:   RATIOLAB
Multi purpose bottles
Anbieter:  RATIOLAB
Zertifikate
Multi purpose bottles
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Polyethylene, blue translucent.
  • Incl. lid with nonwoven fabric liner
  • With graduations
  • Light protection
  • Wide neck diameter of 80 mm
Product Family Options
Produktinformationen
  • Kapazität
    Bezeichnung
    Farbe
    Ø Hals
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 2500 ml
    Multipurpose collecting bottles with label
    Blau
    80 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 60 ST
    1 * 60 ST - 171,98 €
    171,98 €
    1 * 60 ST
       171,98 €
  • Lids for multipurpose collecting bottles, 2000 or 2500 ml capacity
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
  • Labels, self-adhesive, for multi purpose bottles
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.