AuftragsverfolgungKontakt
3-Propylphenol
3-Propylphenol
Glass bottle for solids, 25 g
Artikelnr. MOLE28380943-25G
Ätzend
Marketsource
Anbieter:   Molekula
3-Propylphenol
Artikelnr. MOLE28380943-25G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  621-27-2
3-Propylphenol
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  621-27-2
Preis
610,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  3-N-Propylphenol
  • CAS Nummer:621-27-2
  • Formel:C₉H₁₂O
  • MDL-Nummer:MFCD01632130
  • Molekulargewicht:136.19 g/mol
  • EINECS:210-675-5
  • UN:3145
  • ADR:8,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g