AuftragsverfolgungKontakt
Soap dispenser | Avantor
Soap dispenser
Seifendispenser, 950 ml, 76×120×298 mm
Artikelnr. HUPF8600025
Anbieter:   HUPFER METALLWERKE
Soap dispenser
Artikelnr. HUPF8600025
Anbieter:  HUPFER METALLWERKE
Soap dispenser
Soap dispenser
Seifendispenser, 950 ml, 76×120×298 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soap dispenser made from stainless steel for exchangeable bottles in food production or logistics subject to rigorous levels of hygiene.
  • Refillable tank
  • Lockable filling cap
  • Consistent cleanliness in all areas of operation
For use in kitchens to ensure uncompromised safety.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    950 ml
  • Bezeichnung:
    Seifendispenser
  • B×T×H:
    76×120×298 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.