Universal bosshead
Aluminium, 13 mm
Artikelnr. BOCH5334
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Universal aluminium bosshead with thumb screw (M8).
- For rods up to 13 mm
- Angle: 180 + 90°
Spezifikationen
- Material:Aluminium
- Für Stab Ø:13 mm