Klemmensortiment für Kugelschliffe, KECK™, DURAN®
Artikelnr. SCOT290320007
Lieferant: DWK Life Sciences
Spezifikationen
- Für NS:13 / 19 / 29 / 35
- Farbe:Gemischt
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Polyoxymethylen, gefärbt.
Delivery: Das Set umfasst folgende Klemmen: 2 × KS 13, 2 × KS 19, 1 × KS 29, 1 × KS 35.