ContactUsLinkComponent
Klemmensortiment für Kegelschliffe, KECK™, DURAN®
Artikelnr. SCOT290310006
Lieferant:  DWK Life Sciences
Klemmensortiment für Kegelschliffe, KECK™, DURAN®
Artikelnr. SCOT290310006
Lieferant:  DWK Life Sciences
Spezifikationen
  • Für NS:
    10 / 14 / 19 / 24 / 29 / 34 / 45
  • Farbe:
    Gemischt
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Polyoxymethylen, gefärbt.
Delivery: Das Set umfasst folgende Klemmen: 2 × KC 14, 2 × KC 19, 1 × KC 29, 1 × KC 10, 1 × KC 24, 1 × KC 34, 1 × KC 45.