Fuß für Stangen
Artikelnr. BOCH5060
Lieferant: BOCHEM
Spezifikationen
- Für:Stangen mit einem Durchmesser von 12 mm
- Bezeichnung:80 mm diameter
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Tempered cast iron, green varnished.
Tempered cast iron, green varnished.