ContactUsLinkComponent
Reinraum-Wischtücher, Polynit-Z
Artikelnr. 115-2953
Lieferant:  CONTEC
undefined
Reinraum-Wischtücher, Polynit-Z
Artikelnr. 115-2953
Lieferant:  CONTEC
Spezifikationen
  • Verpackt:
    150 Tücher/Beutel, 8 Beutel/Packung
  • L×B:
    229×229 mm
  • Fasern (>100 µm):
    1,56×10³/m²
  • Grundgewicht:
    140 g/m²
  • Partikelabgabe (>=0,5 µm):
    9,2 × 10⁶/m²
  • Absorptionsvermögen:
    405 ml/m²
  • Absorptionsrate:
    2,0 s
  • Absorptionsvermögen - Intrinsisch:
    2,9 ml/g
  • Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:
    0,01 g/m²
  • Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:
    0,03 g/m²
  • Ionen - Natrium:
    1,05 ppm
  • Ionen - Chlorid:
    1,25 ppm
  • VE:
    1.200
Spezifikationen
Über diesen Artikel
The Polynit-Z wipe features conductive yarns within the polyester interlock knit. It is a very clean static dissipative wipe that is well suited for applications that are sensitive to electrostatic discharge. The average surface resistivity is 3,5×10¹⁰ ohms/sq.
  • Very clean sealed edges that are non abrasive
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom
  • Low in both particles and extractables
Zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klassen 3 - 4 geeignet.
Farbe: Weiß