Multi-Vortex-Schüttler, V-32
Multi-Vortex-Schüttler, V-32
Artikelnr. 444-0939
Anbieter: GRANT INSTRUMENTS
Springe zu:
Product Details & Documents
Vielseitiger Multi-Vortexmixer für die kräftige Resuspension von Zell- oder chemischen Pellets in maximal 32 Röhrchen (16× 1,5 ml, 8× 0,5 ml und 8× 0,2 ml), mit der Möglichkeit, einzelne Röhrchen mit bis zu 15 ml zu mischen. Typische Anwendungen umfassen kräftiges Rühren und die Resuspension von Bakterien- und Hefezellen und -pellets, Metaboliten- und Enzymextraktion und verschiedene DNA-Verfahren, wie z. B. Deproteinisierung von DNA-/Proteinkomplexen und Aufreinigung von niedermolekularen DNA-/RNA-Fragmenten.
- Einfache Bedienung: Dauer- oder Tastbetrieb und Drehzahlregler von 500 bis 3000 min-1
- Kreisbahn: 2 mm
- Kompaktes, robustes Design und leistungsstarker Motor gewährleisten eine leise und gleichbleibende Leistung
- Gummi-Saugnäpfe verhindern, dass das Gerät „wandert“, und absorbieren Vibrationen
Delivery information: Universal-Plattform für 32 Röhrchen und flache Plattform für das Mischen eines Röhrchens.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Multi-Vortex-Schüttler, V-32
- Cat. No.:444-0939
- Modell:V-32
- Orbit:2 mm
- B×T×H:120×180×100 mm
- Max. Kapazität:Bis zu 32 Röhrchen: 16×1,5 ml + 8×0,5 ml + 8×0,2 ml
- Gewicht:1,5 kg
- Drehzahl:500 - 3000 min⁻¹
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1033Universal-Ersatzplattform für 32 RöhrchenInsgesamt 32 Röhrchen: 16× 1,5 ml + 8× 0,5 ml + 8× 0,2 ml; oder: 1× 15 ml RöhrchenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 54,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 444-1034Universal-Plattform für 6 Röhrchen6× 10 ml, 15 mm ØEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 49,00 €