Reinraum-Wischtücher, getränkt, Anticon® Millimoist® Gold
Catalog # CONT495357-660
Supplier: CONTEC
Specifications
- Verpackt:50 pro Beutel
- Bezeichnung:Anticon® Gold StandardWeight Wischtücher, getränkt mit 6 % IPA, 94 % deionisiertem Wasser
- L×B:228,6×228,6 mm
- Partikelabgabe (>=0,5 µm) - biaxial shake:7,44 × 10³/cm²
- Fasern (>100 µm):48×10³/m²
- Grundgewicht:120 g/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:0,009 g/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:0,036 g/m²
- Ionen - Calcium:28 ppm
- Ionen - Magnesium:<1 ppm
- Ionen - Kalium:72 ppm
- Ionen - Natrium:28 ppm
- Ionen - Chlorid:9 ppm
- VE:50
Specifications
About this item
Die getränkten Anticon Millimoist Gold Wischtücher eignen sich für das Wischen in Reinräumen, die gründliche Kammerreinigung und zum Säubern von Pagern, Telefonen, Stiften usw. Die Wischtücher enthalten den optimalen Gehalt an Reinigungslösung und weisen dadurch eine starke Reinigungsleistung auf. Die Wischtücher verfügen darüber hinaus über eine patentierte Technologie für eine geringe Partikelbildung.
- 100% Endlosfilament-Polyester, chemisch modifiziert für hervorragende Reinigungswirkung und Saugfähigkeit
- Weniger Verunreinigungen aufgrund des äußerst geringen Gehalts an Sub-Mikrometer-Partikel und Fasern
- Geprüft gemäß den von IEST empfohlenen Verfahren zur Beurteilung von Wischmaterialien für kritische Umgebungen
Zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klassen 1 - 4 geeignet.
Farbe: Weiß
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904