Bürettenklemme, mit Muffe
Aluminium, 4 - 20 mm, Büretten
Artikelnr. BOCH5622
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
This burette clamp with bosshead (13 mm) is made of aluminium.
- Angle: 90°
Spezifikationen
- Für:Büretten
- Spannweite:4 - 20 mm
- Material:Aluminium
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.