Mini-Tauchbombe
Mini immersion cylinder, Edelstahl V2A (1.4301), 50 ml, 180 mm, 32 mm
Artikelnr. 300-0665
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
Mini-Tauchbombe zur Probenahme von Flüssigkeiten an schwer zugänglichen, engen Stellen.
- Abschraubbares Oberteil ermöglicht einfache Reinigung
- Geprüft für den Einsatz in EX-Schutzzone 0
- Explosionsgruppen IIA und IIB
Auch einsetzbar in gebogenen Peilrohren oder Fässern mit engen Öffnungen.
Bestellinformation: Bitte passendes Senkseil mitbestellen.
Spezifikationen
- Ø:32 mm
- Kapazität:50 ml
- Bezeichnung:Mini immersion cylinder
- Länge:180 mm
- Material:Edelstahl V2A (1.4301)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.