Temperatur-Logger, Squirrel OQ610 Serie
Catalog # GRANOQ610-S
Supplier: GRANT INSTRUMENTS
Specifications
- Messbereich:–200…+1300 ºC (K type); –200…+400 ºC (T type)
- Auflösung:T: 0,1 °C
- Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:260000
- Bezeichnung:Squirrel OQ610-S
- Display:Alphanumeric display of 2×
16 characters
shows cure pass/fail, battery status, probes
connected, real time readings and communication to PC - Gewicht:450 g
- B×T×H:153×101×23 mm
- Genauigkeit:±0,5 °C %
- VE:1
Specifications
About this item
Dieser Datenlogger eignet sich für die Temperaturaufzeichnung in vielen Bereichen der Industrie, Forschung und Entwicklung.
- Sechs Kanäle zur Verwendung mit einem breiten Spektrum von Thermoelementen des Typs K oder T
- Einfache Bedienung mit 3 Tasten über das integrierte Display oder einen PC
- Automatisches Starten/Stoppen zu bestimmten Zeiten oder bei bestimmten Temperaturen
- Schnelle Abtastraten für kurze Prozesszeiten: bis zu acht Proben pro Sekunde
- Automatische Aushärtungsberechnung in Prozessanwendungen
Er ist als eigenständiger Logger oder (mit zusätzlicher Wärmebarriere) als Teil eines Komplettsystems für die Durchlaufüberwachung in der Lebensmittel- und Lackierindustrie erhältlich. Der Logger ist batteriebetrieben und leicht zu transportieren. Klein, leicht, batteriebetrieben und leicht zu transportieren. Kompakt und einfach zu bedienen, hohe Genauigkeit. USB-Konnektivität zum PC. Kompatibel mit 1.1 und 2.0 USB-Kommunikation.
Delivery: Wird mit SquirrelView Software für Prozessanwendungen geliefert.