Bunsenbrenner, mit Absperrhahn
Multigas-Bunsenbrenner, mit Sperrhahn und Luftregulierung, Alle Gase, 1300 °C
Artikelnr. 451-0005
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Multigasbrenner erreichen eine maximale Temperatur von 1300 °C und haben eine rutschfeste Gummibeschichtung unter der Basis.
- Mit Luftregulierung
Spezifikationen
- Max. temp.:1300 °C
- Bezeichnung:Multigas-Bunsenbrenner, mit Sperrhahn und Luftregulierung
- Für:Alle Gase