AuftragsverfolgungKontakt
MESS | Avantor
MESS
83 mm, 100 mm
Artikelnr. BOCH12230
Anbieter:   BOCHEM
MESS
Artikelnr. BOCH12230
Anbieter:  BOCHEM
MESS
MESS
83 mm, 100 mm
Preis
28,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Jack-knife, collapsible, with stainless steel blade, wooden handle and hook for hanging up.
Spezifikationen
  • Gesamtlänge:
    100 mm
  • Klingen:
    83 mm