Serotonin
500 µl
Artikelnr. FITZ10-S06-M09203
Anbieter: FITZGERALD INDUSTRIES INTL
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:50-67-9
- Formel:C₁₀H₁₂N₂O
- Molekulargewicht:176.22 g/mol
- EINECS:200-058-9
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:500 µl
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.