AuftragsverfolgungKontakt
Lithiumacetat | Avantor
Lithiumacetat
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Artikelnr. ROTH5447.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Lithiumacetat
Artikelnr. ROTH5447.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  546-89-4
Lithiumacetat
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Nummer:  546-89-4
Preis
166,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Acetic acid lithium salt, Lithiumacetate
  • CAS Nummer:546-89-4
  • Formel:H₃CCOOLi
  • MDL-Nummer:MFCD00013057
  • Molekulargewicht:65.99 g/mol
  • Merck-Index:12,05544
  • Schmelzpunkt:291 °C
  • Dichte:1,26 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:208-914-3
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.