AuftragsverfolgungKontakt
Vacuum filter holders | Avantor
Vacuum filter holders
Anbieter:   Sartorius
Vacuum filter holders
Anbieter:  Sartorius
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
These vacuum filter holders feature a glass cylinder, PP base and sealing plug with anodised aluminum closing cap.
  • Vacuum operated
Product Family Options
Produktinformationen
  • Kapazität
    Für Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 85 ml
    47 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 117,00 €
    117,00 €
    1 * 1 ST
       117,00 €
  • 130 ml
    47 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 149,00 €
    149,00 €
    1 * 1 ST
       149,00 €
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SART6980591
    Aluminium closing cap
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 8,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SART6980590
    Closing ring
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 11,40 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SART6985060
    Glass cylinder, 130 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - 77,20 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SART6980589
    Glass cylinder, 85 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 61,80 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SART6980588
    Plug
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 39,90 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SART6980586
    PP base
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 11,40 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SART6980573
    Flat silicone gasket
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 6,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SART6980574
    Silicone O-ring
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 8,50 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.