AuftragsverfolgungKontakt
Digitalbüretten, Technotrate
Digitalbüretten, Technotrate
, 0 - 50 ml, 0,01 ml, ≤0,2 %, ≤0,1 %
Artikelnr. KART83250
Anbieter:   KARTELL
Digitalbüretten, Technotrate
Artikelnr. KART83250
Anbieter:  KARTELL
Digitalbüretten, Technotrate
Digitalbüretten, Technotrate
, 0 - 50 ml, 0,01 ml, ≤0,2 %, ≤0,1 %
Preis
2 340,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Digitale Bürette für den Volumenbereich von 0 bis 50 ml. Durch Drücken der Taste „DOS“ kann das Bürettenvolumen für Titrationen vorgewählt werden. Durch Drücken der Tasten „ZERO“ und „TITR“ kann die Titration sofort gestartet werden. Für Flüssigkeiten unterschiedlicher Viskosität/Dichte lässt sich das TECHNOTRATE einfach durch Drücken der Taste „O/CAL“ neu kalibrieren.
  • Ausdruck der Tages-/Wochenwerte über die Witolink-Schnittstelle mit Computer und Drucker möglich
  • Problemloses Entlüften ohne Verlust von Reagenzien/Titriermedien
  • Kein Verschütten mehr, sichere Ruheposition
  • Automatische Stromabschaltung nach drei Minuten
  • Wiederaufladbarer Akku
Certifications:
Caution:
Documents
Specifications
  • Kapazität:
    0 - 50 ml
  • Genauigkeit:
    ≤0,2 %
  • Teilung:
    0,01 ml
  • Unpräzision:
    ≤0,1 %
Accessories
Product Information
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • KART83011
    Flasche, braun, GL 45, 1000 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 48,30 €
Product Information
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • KART83012
    Flasche, braun, GL 45, 2500 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 95,60 €
Product Information
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • KART83016
    Ansaugröhrchen, Dosipet, 2,5 - 10 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 41,60 €
Product Information
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • KART83019
    Auslassröhrchen, 220 V-50 Hz
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 35,00 €
Product Information
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • KART83020
    Auslaufschlauch, (FEP), DOSIPET-Technotrate, 2,5–100 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 41,70 €
Product Information
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • KART83023
    Satz mit 5 Adaptern: A25, A28, A38, A40, A45
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 63,80 €
Product Information
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • KART83026
    Glasrückschlagventil zum Prüfen, DOSIPET-Technotrate
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 141,00 €
Product Information
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • KART8302400
    Röhrchen für Calciumchlorid
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 74,20 €
Product Information
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • KART8302700
    Flasche, braun, GL 32, 250 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 44,90 €
Product Information
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • KART8302800
    Flasche, braun, GL 32, 500 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 46,80 €