Löffelspatel, für Analysen
235 mm, 25×18 mm
Artikelnr. BOCH3216
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Spoon spatula with one spoon end and one flat end. Spoon size: 25×18 mm
Spezifikationen
- Länge:235 mm
- Löffelmaße:25×18 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.