ContactUsLinkComponent
Ultrasonic baths, analogue, XUBA series
undefined
Ultrasonic baths, analogue, XUBA series
  • Catalog No:
  • GRANXUBA1
  • GRANXUBA3
  • Modell:
  • XUBA1
  • XUBA3
  • Nutzinhalt:
  • 1,75 L
  • 2,75 L
  • Frequenz:
  • 44 kHz
  • 44 kHz
  • Heizleistung:
  • k. A.
  • 150
  • Korbmaschen:
  • 120×96×55 mm
  • 200×108×55 mm
  • Timer:
  • 0 - 15
  • 0 - 15
  • Behälter B×T×H:
  • 150×140×100 mm
  • 240×140×100 mm
  • B×T×H:
  • 180×160×190 mm
  • 270×170×210 mm
Frequently Bought Together