AuftragsverfolgungKontakt
Mechanische Timer | Avantor
Mechanische Timer
Anbieter:   KARTELL
Mechanische Timer
Anbieter:  KARTELL
Zertifikate
Mechanische Timer
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Zwei verschiedene manuelle Timer aus ABS.
  • Mechanisches Uhrwerk (Genauigkeit 3 %)
  • Zeitnahme bis zu 60 Minuten
  • Tragbare Taschendimension
  • Rundes Einhandmodell kann mit einer Hand wieder aufgezogen werden
  • Ein Alarm ertönt am Ende der gesetzten Uhrzeit
Zertifizierung:
Achtung! Bitte beachten:
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Farbe
    Genauigkeit
    Ø
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Clipmodell
    Weiß
    3 %
    56,6×56,5×28 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 44,70 €
    44,70 €
    1 * 1 ST
       44,70 €
  • Einhändiges Modell
    Weiß/schwarz
    3 %
    72 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 44,70 €
    44,70 €
    1 * 1 ST
       44,70 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.