AuftragsverfolgungKontakt
Mikro-Spatel | Avantor
Mikro-Spatel
Ein rechteckiges Ende, 150 mm, 7 mm
Artikelnr. RSGA316.150
Anbieter:   RSG
Mikro-Spatel
Artikelnr. RSGA316.150
Anbieter:  RSG
Mikro-Spatel
Mikro-Spatel
Ein rechteckiges Ende, 150 mm, 7 mm
Preis
68,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10. Mikro-Spatel mit einem rechteckigem Ende.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Ein rechteckiges Ende
  • Länge:
    150 mm
  • Klingenbreite:
    7 mm