AuftragsverfolgungKontakt
2-Fluor-4-nitrophenol
Glass bottle for solids, 5 g
Artikelnr. MOLE43304392-5G
Marketsource
Anbieter:   Molekula
2-Fluor-4-nitrophenol
Artikelnr. MOLE43304392-5G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  403-19-0
2-Fluor-4-nitrophenol
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  403-19-0
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:403-19-0
  • Formel:C₆H₄FNO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00051970
  • Molekulargewicht:157.1 g/mol
  • Schmelzpunkt:118…118,5 °C
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g
Spezifikationen