Schraubkappen, PP, weiß, mit PTFE-Einsatz und manipulationssicherem Ring
Catalog # 215-2883
Supplier: Kautex
Specifications
- Gewinde:32 mm
- Bezeichnung:Verschluss PP, weiß, mit Originalitätsring und PTFE- Einlage
- VE:1.200
- Für Flaschen:100 - 250 ml