Augenspülflasche
Leere Augenspülflasche, PE, 500 ml, mit speziell konstruiertem Schnappverschluss
Artikelnr. 215-1363
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Augenspülflasche kann mit destilliertem Wasser oder anderen medizinischen Augenspüllösungen befüllt werden.
- Mit Augenmuschel für einfaches und schnelles Spülen
- Lüftungsventil verhindert das Zurücklaufen der kontaminierten Lösung in die Flasche
- Perforierter Sprühteller in der Kappe sorgt für eine Aufteilung des Strahls und damit für eine schonende Augenspülung
- Ablaufschlauch erleichtert Ablassen der Flüssigkeit
Spezifikationen
- Bezeichnung:Leere Augenspülflasche, PE, 500 ml, mit speziell konstruiertem Schnappverschluss