AuftragsverfolgungKontakt
Flaschenträger | Avantor
Flaschenträger
Anbieter:   BURKLE
Flaschenträger
Anbieter:  BURKLE
Zertifikate
Flaschenträger
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
PP oder HDPE.
  • Flaschentragebehälter (PP) für bis zu 6 Flaschen, Flaschentransportbox (HDPE) für bis zu 8 Flaschen
  • Flaschentransportbox: geeignet für Lebensmittel; mit undurchlässigem, als Auffangwanne geeignetem Boden
Dokumente
Product Family Options
Transportbox
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Farbe
    Für
    Fachgröße
    Gefäß max. Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Flaschenträger, PE-HD, für Lebensmittel, mit undurchlässigem Boden
    Grau
    Bis zu acht Flaschen
    390×110 mm
    95 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 32,60 €
    32,60 €
    1 * 1 ST
       32,60 €
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Farbe
    Für
    Fachgröße
    Gefäß max. Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Flaschentragebehälter, PE-HD
    Grau
    Bis zu sechs Flaschen
    95 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 15,20 €
    15,20 €
    1 * 1 ST
       15,20 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.