4-Chloranilin, Supelco®
Catalog # 35823-1G
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 g
- Seq:3047
Specifications
About this item
:
Merck Index:13,02136
Boiling Pt:232 °C (1013 hPa)
Melting Pt:69…71 °C
Density:1,43 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:120 °C
ADR:6.1,II
:M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
:127.57 g/mol
EINECS:203-401-0
UN:2018
:GHS06
:GHS08
:GHS09
Storage Temperature:Raumtemperatur
CAS Number:106-47-8
Formula:C₆H₆ClN
MDL Number:MFCD00007835