ContactUsLinkComponent
Mikrozentrifugenröhrchen, 1,5 ml
Catalog # KART279
Supplier:  KARTELL
undefined
Mikrozentrifugenröhrchen, 1,5 ml
Catalog # KART279
Supplier:  KARTELL
Specifications
  • Typ:
    Eppendorf Typ, mit flacher Kappe
  • Ausführung:
    Graduiert, konischer Boden, unsteril
  • Kapazität:
    1,5 ml
  • VE:
    1.000
Specifications
About this item
PP, durchscheinend.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Flache Kappe mit Beschriftungsbereich
Ideal zur Probenanalyse. Abhängig von der verwendeten Zentrifuge können diese Röhrchen Zentrifugalkräften von bis zu 11000×g widerstehen.