Roboterspitzen für Biotek® Precision/Precision XS
613-1887
- Verpackt:10 Racks mit je 96 Stück
- Steril:+
- Volumen:150 µl
- Seq:07
- Environmentally Preferable:Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Spitzentyp:Filtered, low retention
- Zur Nutzung mit:BioTek™
- Filter:+
- VE:960
Diese Automatisierungsspitzen für BioTek™-Pipettiersysteme werden einem strengen 15-stufigen Qualitätskontrollprogramm unterzogen, um die Konsistenz sicherzustellen und so eine genaue und präzise Leistung zu gewährleisten, die durch überragende Geradlinigkeit der Spitzen und einen niedrigen Variationskoeffizienten erreicht wird.
- Sterile Spitzen sind als frei von RNase, DNase, DNA, RNA, Pyrogenen und ATP zertifiziert
- Geringer Variationskoeffizient-Prozentsatz (% CV)
- Gammasterilisiert