Klemme mit Gummigurt
Gummigurtklemme mit Backen mit Korkeinlage, 60 - 170 mm, Becher
Artikelnr. USBE2825
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Springe zu:
Product Details & Documents
Gummigurt.
- Kameraähnlicher Verschluss
- Mit Kork verkleidete Backen
- Kapazität Ø 60 - 170 mm
- Stab Ø 10 mm
Spezifikationen
- Für:Becher
- Spannweite:60 - 170 mm
- Bezeichnung:Gummigurtklemme mit Backen mit Korkeinlage