AuftragsverfolgungKontakt
4-Methoxybenzonitril | Avantor
4-Methoxybenzonitril
Glass bottle for solids, 25 g
Artikelnr. MOLEM37711531
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Molekula
4-Methoxybenzonitril
Artikelnr. MOLEM37711531
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  874-90-8
4-Methoxybenzonitril
4-Methoxybenzonitril
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  874-90-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
  • CAS Nummer:874-90-8
  • Formel:C₈H₇NO
  • MDL-Nummer:MFCD00001818
  • Molekulargewicht:133.15 g/mol
  • Siedepunkt:256 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:57…60 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:212-871-6
  • UN:3439
  • ADR:6.1,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
Spezifikationen