AuftragsverfolgungKontakt
2,5-Dimethoxybenzaldehyd | Avantor
2,5-Dimethoxybenzaldehyd
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. MOLE42492972-100G
Marketsource
Anbieter:   Molekula
2,5-Dimethoxybenzaldehyd
Artikelnr. MOLE42492972-100G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  93-02-7
2,5-Dimethoxybenzaldehyd
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  93-02-7
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:93-02-7
  • Formel:C₉H₁₀O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003314
  • Molekulargewicht:166.18 g/mol
  • Siedepunkt:284 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:49…51 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-211-5
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Spezifikationen