2,5-Dimethoxybenzaldehyd 97%
Über diesen Artikel
- CAS Nummer:93-02-7
- Formel:C₉H₁₀O₃
- MDL-Nummer:MFCD00003314
- Molekulargewicht:166.18 g/mol
- Siedepunkt:146 °C (10 mmHg)
- Schmelzpunkt:45…50 °C
- Blitzpunkt:113 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:202-211-5
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
- CAS Nummer:93-02-7
- Formel:C₉H₁₀O₃
- MDL-Nummer:MFCD00003314
- Molekulargewicht:166.18 g/mol
- Siedepunkt:146 °C (10 mmHg)
- Schmelzpunkt:45…50 °C
- Blitzpunkt:113 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:202-211-5
Dokumente
ACRO11539
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:46 to 51 °C
- Water:≤0.5 %
- GC:≥96.0 %
Product Family Options
Produktinformationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.