Flaschen, Weithals, mit manipulationssicherem Verschluss
Lieferant: KARTELL
Zertifikate
Über diesen Artikel
HDPE, durchscheinend, mit schwarzem Schraubverschluss.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
Der Originalitätsverschluss verfügt über einen Sicherheitsring, der beim Aufschrauben auf die Flasche gesichert ist. Beim Öffnen der Flasche bricht der Sicherheitsring und weist auf Manipulationsspuren hin.
Certifications:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Frequently Bought Together