AuftragsverfolgungKontakt
Probenahmestäbchen, Alpha®
Anbieter:   Texwipe
Probenahmestäbchen, Alpha®
Anbieter:  Texwipe
Zertifikate
Probenahmestäbchen, Alpha®
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Probenahmetupfer aus den saubersten 100% Polyester-Strickmaterialien.
  • Das firmeneigene Reinigungsverfahren reduziert Interferenzen in der 230 nm-Bandbreite, was zu einer verbesserten Nachweisgrenze führt
  • Zweilagiger, doppelt gewirkter Polyester-Kopf fängt Kontaminanten ein und bietet maximale Aufnahme und einfach Abgabe für ausgezeichnete Rückgewinnungsraten
  • Sollbruchstelle am Stiel, damit der Kopf mit minimalem Aufwand und Kontaminationsrisiko im Fläschchen platziert werden kann
Geeignet für den Einsatz in der HPLC mit UV/Vis-Detektor als Teil eines Reinigungsvalidierungsprotokolls.
 :
 :
 :
 :
 : *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • TEXWTX715
  • 115-1814
  • Kopflänge:
  • 26 mm
  • 26 mm
  • Kopfbreite:
  • 13 mm
  • 13 mm
  • Stiellänge:
  • 102 mm
  • 102 mm
  • Griffbreite:
  • 5 mm
  • 5 mm
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Abstrichtupfer
    128 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 637,52 €
    637,52 €
    1 * 10 ST
       637,52 €
    Spezifikationen:
    Irregular Voltage
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX715
    Modell
    Kopflänge
    26 mm
    Kopfbreite
    13 mm
    Stiellänge
    102 mm
    Griffbreite
    5 mm
    Irregular Voltage
    New Product
  • Probenahme-Stäbchen
    128 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 63,76 €
    63,76 €
    1 * 100 ST
       63,76 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    115-1814
    Modell
    Kopflänge
    26 mm
    Kopfbreite
    13 mm
    Stiellänge
    102 mm
    Griffbreite
    5 mm