Organischer Referenzstandard, Dimethylnitrosoamin 200 µg/ml in Methanol, Supelco®
Artikelnr. 48670.
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1
- CAS Nr.:62-75-9
- Bezeichnung:Dimethylnitrosoamin 200 µg/ml in Methanol
- Formel:C₂H₆N₂O
- Bezeichnung:Dimethylnitrosoamine