Organischer Referenzstandard, Methylmethacrylat (monomer) 1.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
40439.
: Merck
:
- VE:1
- CAS Nr.:80-62-6
- Bezeichnung:Methylmethacrylat (monomer) 1.000 µg/ml in Methanol
- Formel:C₅H₈O₂
- Bezeichnung:Methyl methacrylate (monomer)