Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Austria
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Organische Standards
Organischer Referenzstandard, (S)-(-)-Nicotin 100 µg/ml in Methanol
Organischer Referenzstandard, (S)-(-)-Nicotin 100 µg/ml in Methanol
Organischer Referenzstandard, (S)-(-)-Nicotin 100 µg/ml in Methanol
EHERXA15520000ME
:
EHRENSTORFER
:
Organischer Referenzstandard, (S)-(-)-Nicotin 100 µg/ml in Methanol
EHERXA15520000ME
:
EHRENSTORFER
:
Packung:
Glasflasche
VE:
1 mL
CAS Nr.:
54-11-5
Bezeichnung:
(S)-(-)-Nicotin 100 µg/ml in Methanol
Formel:
C₁₀H₁₄N₂
Bezeichnung:
(S)-(-)-Nicotine