ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 1,2-Dichlorpropan 100 µg/ml in Cyclohexan
  EHERXA12480000CY
 :  
Organischer Referenzstandard, 1,2-Dichlorpropan 100 µg/ml in Cyclohexan
  EHERXA12480000CY
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    78-87-5
  • Bezeichnung:
    1,2-Dichlorpropan 100 µg/ml in Cyclohexan
  • Formel:
    C₃H₆Cl₂
  • Bezeichnung:
    1,2-Dichloropropane