Schwefelsäure ≥75% (v/v)
Kunststoffflasche, 1 L
CAS No.: 7664-93-9 Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Acrid UN No.: 1830 MDL No.: MFCD00064589
- :7664-93-9
- :H₂SO₄
- :MFCD00064589
- :98.08 g/mol
- :Raumtemperatur
- :8,II
- :Density: 1.84 g/cm³ (20 °C)
- :231-639-5
- :1830
Documents
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:1 L