Screw caps for narrow neck bottles, square, with thread, for bottles "SafeGrip" series
KAUT805-85941
: Kautex
- Gewinde:32 mm
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Schraubverschluss, mit PTFE-Einsatz und manipulationssicherem Ring
- Material:PP
- VE:1
- Für Flaschen:50 - 500 ml