ContactUsLinkComponent
Schnappverschluss für Röhrchen mit rundem Boden, Falcon®
Catalog # 734-1303
Supplier:  Corning
   Umweltschonende Herstellung
undefined
Schnappverschluss für Röhrchen mit rundem Boden, Falcon®
Catalog # 734-1303
Supplier:  Corning
   Umweltschonende Herstellung
Specifications
  • Für Röhrchen:
    12×75 mm
  • Bezeichnung:
    Snap cap, dual position, sterile, LDPE
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • Umweltzertifizierung:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • VE:
    2.000
Specifications
About this item
Falcon® snap caps are designed for use with 12×75 mm test tubes
These polyethylene caps feature a patented, two-position fit, loose for aerobic culturing, tight for sealing. Sterile.
Ordering information: Snap caps are packed 500 per pack, 2000 per case.