RE 9H Drehschieberpumpen
Drehschieberpumpe, Vakuumpumpe, RE 9H
Artikelnr. HERA50028361
Anbieter: Thermo Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Vacucenter™ ist ein Vakuumpumpenschrank, der vollständig mit einer zentralen Stromversorgung, einem einzigen Hauptschalter für Vakuumofen und Pumpe sowie einem Timer zur Überwachung des Ölwechsels für die Drehschieberpumpe ausgestattet ist. Der Vakuumofen kann oben auf dem Schrank platziert werden.
: Die Pumpen werden komplett mit allen erforderlichen Schläuchen und Armaturen zum Anschluss an den Vakuumofen geliefert.
Spezifikationen
- Modell:RE 9H
- Bezeichnung:Drehschieberpumpe
- Seq:01
- Typ:Vakuumpumpe
- Cat. No.:HERA50028361
- Endtotaldruck mit Gasballast:6×10⁻¹
- B×T×H:260×460×232 mm
- Enddruck (abs):0,1 mbar (without gas ballast)
- Stromversorgung:400 V, 50/60 Hz
- Gewicht:21,6 kg
- Schutzart:—
- Max. Saugvermögen:8,6 m³/h