Silikonpaste
Silikonpaste, niedrige Viskosität
Artikelnr. BRND61605
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
Zum Fetten von Schliffverbindungen
- Niedrigviskos
- Gebrauchstemperatur -40 bis +160°C
Spezifikationen
- Bezeichnung:Silikonpaste, niedrige Viskosität
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.