Probengefäß für COULTER COUNTER®
20,00 ml, 32×56 mm, Transparent, Ja
Catalog # BRND722055
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
PS, glasklar, Deckel PE
Specifications
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:32×56 mm
- Kapazität:20,00 ml
- Farbe:Transparent