ContactUsLinkComponent
Filterkartuschen, Sartovent® P
Artikelnr. SARP5521607P32-B
Lieferant:  Sartorius
Filterkartuschen, Sartovent® P
Artikelnr. SARP5521607P32-B
Lieferant:  Sartorius
Spezifikationen
  • Filterfläche:
    300 cm²
  • Porengröße:
    0,2 μm
  • VE:
    5
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Sartovent® ist der ideale Filter zur sterilen Belüftung von Tanks. Er wird vollständig aus PP hergestellt und verändert nicht die organoleptischen Eigenschaften des Produkts.
  • Hält Partikel und Mikroben, die Behälter mit Lebensmitteln kontaminieren können, effektiv zurück
  • Kann auf dem Tank montiert dampfsterilisiert oder separat autoklaviert werden
  • Versiegelung am Tank verhindert unberechtigte Entfernung
  • Reduziert Kosten, da er traditionelle Systeme mit Stahlgehäuse und Filterelementen überflüssig macht
  • Einlass- und Auslassöffnungen sind so konzipiert, dass ein optimaler Durchfluss gewährleistet wird
Der integrierte Spritzschutz verhindert das vorzeitige Verstopfen der Membran.
Ein-/Auslass: DN 25, DN 32, DN 40 Gewinde
Certifications: 1935/2004/EC-Standards.