Filterkartuschen, Sartoclean® GF
SARP5602504E1
- Filterfläche:4700 cm²
- Porengröße:0,8 μm
- Typ:25 (Bajonettadapter mit 2 Flanschen mit 226 doppeltem O-Ring)
- Seq:03
- VE:1
Sartoclean®-Filterkartuschen sind Vorfilter auf Zelluloseacetat (CA)-Membranbasis. Diese Filter sind für den Schutz nachgeschalteter Geräte und Sartobran® CA-Endfilter optimiert.
- Membran mit extrem geringer unspezifischer Bindung
- Hohe Produktausbeute
- Erhöhte Gesamtdurchsatzleistung
Die heterogene Doppelschicht wird durch eine Glasvliesschicht geschützt. Dadurch wird die Gesamtdurchsatzleistung der Membrandoppelschicht erhöht und dem Filtrationsprozess eine Adsorptionskomponente hinzugefügt.